Learn More
Epredia™ Opciones de almacenamiento RA Lamb BlockStore para el sistema de almacenamiento LabStack
Almacene aquellos suministros de laboratorio que no caben habitualmente en compartimentos de tamaño estándar con este sistema versátil y ampliable.
Marca: Epredia™ E43/22GREY
300.64 EUR hasta el 2024-04-26
Use el código promocional "21687" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 24.00000kg
Descripción
Almacene aquellos suministros de laboratorio que no caben habitualmente en compartimentos de tamaño estándar gracias a las opciones de almacenamiento Thermo Scientific™ Ray A Lamb BlockStore. Este versátil sistema alberga fácilmente anillos de inclusión, casetes de procesamiento y bloques de parafina sin montar. Los divisores incluidos dentro de cada cajón mejoran la organización y la accesibilidad de los suministros de laboratorio difíciles de almacenar, lo que crea un entorno eficaz donde se pueden almacenar tejidos procesados de una forma segura.
- Compatibles con todas las cabinas LabStack estándar y todas sus opciones.
- El archivador de 8 cajones se suministra con dos filas de cuatro cajones.
- Cada cajón tiene suficientes divisores para proporcionar siete filas de 30 mm de ancho.
- Permiten almacenar anillos de inclusión, casetes de procesamiento y bloques de parafina sin montar.
Especificaciones
Archivador de 8 cajones BlockStore | |
Gris |