Learn More
(R)-(-)-3-Quinuclidinol, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10472251
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-3-Quinuclidinol
Nombre de nota 99+%
CAS 25333-42-0
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 217.0°C to 224.0°C
Color De beige a blanco
Punto de ebullición 120.0°C (27.0 Mbar)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H13NO
Número MDL MFCD00211251,MFCD13191732
Cantidad 2.5 g
Índice Merck 15, 8199
Condición de rotación específica − 44.50 (20.00°C c=3,1N HCl)
Rotación específica − 44.50
Sinónimo r---3-quinuclidinol, r-quinuclidin-3-ol, r-3-quinuclidinol, 3r-quinuclidin-3-ol, 3-quinuclidinol l-form, unii-19xl022lm3, 3 r-quinuclidinol, 3r-1-azabicyclo 2.2.2 octan-3-ol, 3-r-quinuclidinol
Información de solubilidad Solubility in water: 1kg/l
Clave InChI IVLICPVPXWEGCA-ZETCQYMHSA-N
SMILES O[C@H]1CN2CCC1CC2
Nombre IUPAC (3R)-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-ol
Peso molecular (g/mol) 127.19
PubChem CID 91404
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.19
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (R)-(-)-3-Quinuclidinol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.