Learn More
Abrazadera de liberación rápida SVL™ para juntas de brida plana SVL™
Las abrazaderas metálicas fáciles de usar están diseñadas para fijar las de forma segura las tapas de las bridas SVL™ a los recipientes de reacción de cuello ancho SVL™.
Marca:  SVL 295-02
209.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.21000kg
Código de producto. 15707947
  • 220.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío:
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Fabricación de una sola pieza
  • Fabricado con acero inoxidable
  • Se puede fijar y quitar en un solo movimiento gracias a la lengüeta de bloqueo ajustable
Especificaciones
Especificaciones
1/paq.
Acero inoxidable
Para asegurar las tapas SVL a los recipientes de reacción
Pinza de liberación rápida
Para brida de 100 mm