Learn More
Columnas de LC Quickfit™
Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™. La columna de cromatografía Quickfit™ con llave de paso Rotaflo™ incluye un disco sinterizado de vidrio resistente a productos químicos de porosidad 0. La llave de paso de PTFE proporciona un control preciso del caudal de eluyente. La toma de vidrio esmerilado acepta depósitos de reactivos Quickfit™.
142.00€ - 300.00€
Especificaciones
Descripción | Columna para cromatografía |
---|---|
Cantidad | 1/pack |
Material | Vidrio borosilicatado Pyrex™ |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Tipos de conector | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Tipos de conector | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11318074
|
Quickfit
CR20/30 |
300 mm | 20 mm | Toma 19/26 | Llave de paso GP Rotaflo™ con un calibre de 3 mm |
162.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12011292
|
Quickfit
CR30/50 |
500 mm | 26 mm | Toma 24/29 | Llave de paso GP Rotaflo™ con un calibre de 3 mm |
211.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12478826
|
Quickfit
CR10/40 |
400 mm | 10 mm | Toma 14/23 | Llave de paso GP Rotaflo™ con un calibre de 3 mm |
196.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12468836
|
Quickfit
CR60/50 |
500 mm | 40 mm | Toma 40/38 | Llave de paso GP Rotaflo™ con un calibre de 6 mm |
300.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12081262
|
Quickfit
CR10/20 |
200 mm | 10 mm | Toma 14/23 | Llave de paso GP Rotaflo™ con un calibre de 3 mm |
142.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12498826
|
Quickfit
CR20/50 |
500 mm | 20 mm | Toma 19/26 | Llave de paso GP Rotaflo™ con un calibre de 3 mm |
173.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™.La columna de cromatografía Quickfit™ con llave de paso Rotaflo™ incluye un disco sinterizado de vidrio de porosidad 0 resistente a los productos químicos. La llave de paso de PTFE proporciona un control preciso del caudal de eluyente.La toma de vidrio esmerilado acepta depósitos de reactivos Quickfit™.
- Con llave de paso Rotaflo™ de PTFE para un control preciso de flujo de eluyente
- Disco sinterizado de vidrio resistente a productos químicos con porosidad de 0
- La toma de vidrio esmerilado acepta depósitos de reactivos Quickfit™
- Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™
Especificaciones
Columna para cromatografía | |
1/pack | |
Vidrio borosilicatado Pyrex™ |