Learn More
Cabeza de frasco Dreschel para frasco lavador de gases
Click to view available options
Longitud (métrico):
Tallo: 130 mm
Tallo: 175 mm
Tallo: 215 mm
Para utilizar con (equipo):
MF29/3/125
MF29/3/250
MF29/3/500
Descripción
Cumple con BS 2461. El cabezal para frasco lavador de gases QuickFit™ Dreschel incluye conectores de plástico desmontables para un fácil ajuste de tubo flexible de 9 mm de diámetro interior. La cabeza de frasco y el frasco lavador de gases se deben adquirir por separado.
- Cumple con BS 2461
- Tipo Dreschel
- Con conectores de plástico desmontables para facilitar la instalación del diámetro interior en 9 mm de tubos flexibles de calibre
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | MF29/3/500 |
Incluye | Conectores de plástico desmontables |
Material | Vidrio de borosilicato |
Longitud (métrico) | Tallo: 215 mm |
Cantidad | 1 packs |
Certificaciones/conformidad | BS 2461 |