Learn More
Matraz de reacción de cuello ancho de vidrio de borosilicato Quickfit™
Fabricados con vidrio de borosilicato. El cuello ancho del matraz de reacción de cuello ancho de vidrio de borosilicato Pyrex™ Quickfit™ facilita la incorporación de palas del agitador y una fácil extracción de residuos sólidos.
Marca:  Quickfit FR2LF
158.60 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.70200kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11311955
  • 249.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Fabricados con vidrio de borosilicato
  • Con junta de brida plana Pyrex Labware™ Quickfit™ de gran diámetro
  • Para su uso con clips de retención y tapas de brida plana Labware™ Quickfit™
  • El cuello ancho facilita la incorporación de palas del agitador y una fácil extracción de residuos sólidos
Especificaciones
Especificaciones
2000 ml
Para su uso con clips de retención y tapas de brida plana Quickfit™
Ancha
Vidrio de borosilicato
185 mm
Esférica
Certificados
Ver productos accesorios