Learn More
Matraz de reacción de cuello ancho de vidrio de borosilicato Quickfit™
Fabricados con vidrio de borosilicato. El cuello ancho del matraz de reacción de cuello ancho de vidrio de borosilicato Pyrex™ Quickfit™ facilita la incorporación de palas del agitador y una fácil extracción de residuos sólidos.
Marca: Quickfit FR250F
95.95 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.30000kg
Descripción
Fabricados con vidrio de borosilicato
- Con junta de brida plana Pyrex Labware™ Quickfit™ de gran diámetro
- Para su uso con clips de retención y tapas de brida plana Labware™ Quickfit™
- El cuello ancho facilita la incorporación de palas del agitador y una fácil extracción de residuos sólidos
Especificaciones
250 ml | |
Para su uso con clips de retención y tapas de brida plana Quickfit™ | |
Ancha |
Vidrio de borosilicato | |
90 mm | |
Esférica |