Learn More
Matraz de filtración al vacío de vidrio borosilicatado Quickfit™ con conector de rosca y toma esmerilada
Cumple con ISO 6556.
Marca: Quickfit FB250/3SC
109.25 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.64000kg
Descripción
- Cumple con ISO 6556.
- Matraces Büchner con conectoror esmerilado con precisión Quickfit™
- El brazo lateral incluye un conector de rosca de PTFE para la conexión segura de tubos de vacío con 9 mm de diámetro. Desenrosque el conector del matraz y ajuste el tubo, vuelva a atornillar el conector y el tubo al matraz
- Paredes y bases pesadas para tareas de filtración al vacío
Especificaciones
ISO 6556 | |
Vidrio de borosilicato | |
Conector de rosca de PTFE |
250 ml | |
145 mm | |
85 mm |