Learn More
Extractor Soxhlet de vidrio de borosilicato Quickfit™
Conforme a BS 2071. El extractor Soxhlet de vidrio de borosilicato Quickfit™ elimina los componentes solubles o impurezas de sólidos mediante el sifonado o la inmersión con disolvente. Hay disponible una amplia gama de extractores para adaptarse a la mayoría de tamaños de muestra y cartuchos. El tubo de sifón concéntrico moldeado de forma precisa proporciona un rendimiento fiable.
113.00€ - 183.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Extractor Soxhlet |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato Pyrex |
Para utilizar con (aplicación) | Ideal para extraer componentes solubles o impurezas de sólidos mediante sifonado/inmersión repetidos con disolvente |
Certificaciones/conformidad | BS 2071 |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Altura (métrico) | Tamaño del cono | Junta cónica estándar inferior | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Altura (métrico) | Tamaño del cono | Junta cónica estándar inferior | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11371885
|
Quickfit
EX5/63 |
100 mL | 220 mm | 24/29 | 40/38 |
138.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11381885
|
Quickfit
EX5/83 |
200 mL | 250 mm | 24/29 | 50/42 |
183.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12004793
|
Quickfit
EX5/55/100 |
100 mL | 240 mm | 34/35 | 34/35 |
144.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11331885
|
Quickfit
EX5/32 |
20 mL | 175 mm | 19/26 | 24/29 |
113.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11351885
|
Quickfit
EX5/53 |
60 mL | 205 mm | 24/29 | 34/35 |
139.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11341885
|
Quickfit
EX5/43 |
40 mL | 200 mm | 24/29 | 29/32 |
128.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Conforme a BS 2071.El extractor Soxhlet de vidrio de borosilicato Quickfit™ elimina componentes solubles o impurezas de sólidos mediante sifonado/inmersión repetidos con disolvente.Hay disponible amplia gama de extractores para adaptarse a la mayoría de tamaños de muestra y dedales.El tubo de sifón concéntrico moldeado de forma precisa proporciona un rendimiento fiable.
- Cumple con BS 2071
- Para la extracción de componentes solubles o impurezas a partir de sólidos mediante el sifonado o la inmersión repetidos con disolvente
- Amplia selección de extractores para adaptarse a la mayoría de tamaños de muestras y dedales
- Tubo de sifón concéntrico formado con precisión para un rendimiento fiable
Especificaciones
Extractor Soxhlet | |
Vidrio de borosilicato Pyrex | |
Ideal para extraer componentes solubles o impurezas de sólidos mediante sifonado/inmersión repetidos con disolvente | |
BS 2071 |