Learn More
Matraz de fondo redondo con cuello corto de vidrio de borosilicato Quickfit™
Utilice estos matraces para una gran variedad de aplicaciones. Los matraces de fondo redondo con cuello pequeño de vidrio de borosilicato Quickfit™ están fabricados con vidrio de borosilicato para ofrecer resistencia a la corrosión y a los impactos térmicos.
Brand: Quickfit FR3L/3S
518.70 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Additional Details : Peso : 0.87000kg
Description
Utilice estos matraces para una gran variedad de aplicaciones.Los matraces de fondo redondo con cuello pequeño de vidrio de borosilicato Quickfit™ están fabricados con vidrio de borosilicato para ofrecer resistencia a la corrosión y a los impactos térmicos.
- Conector de vidrio esmerilado Quickfit™ de alta calidad
- Gama completa de 46 matraces de 5 ml a 10 000 ml
- El diámetro del cuerpo y el grosor de la pared cumplen los requisitos relevantes de ISO 1773 e ISO 4797
Specifications
ISO 1773, ISO 4797 | |
Vidrio de borosilicato | |
Corto | |
Forma redonda |
3000 ml | |
236 mm | |
24/29 |