Learn More
Matraz de fondo redondo con cuello corto de vidrio de borosilicato Quickfit™
Utilice estos matraces para una gran variedad de aplicaciones. Los matraces de fondo redondo con cuello pequeño de vidrio de borosilicato Quickfit™ están fabricados con vidrio de borosilicato para ofrecer resistencia a la corrosión y a los impactos térmicos.
Marca: Quickfit FR6L/7S
Detalles adicionales : Peso : 1.36000kg
Descripción
Utilice estos matraces para una gran variedad de aplicaciones.Los matraces de fondo redondo con cuello pequeño de vidrio de borosilicato Quickfit™ están fabricados con vidrio de borosilicato para ofrecer resistencia a la corrosión y a los impactos térmicos.
- Conector de vidrio pulido Quickfit™ de gran calidad
- Gama completa de 46 matraces de 5 ml a 10,000 ml
- El diámetro de cuerpo y el grosor de pared cumplen con los requisitos de ISO 1773 y de ISO 4797
Especificaciones
ISO 1773, ISO 4797 | |
Borosilicate Glass | |
Short | |
Round |
6 L | |
300 mm | |
45/40 |