Learn More
Matraz de fondo redondo con cuello corto de vidrio de borosilicato Quickfit™
Utilice estos matraces para una gran variedad de aplicaciones. Los matraces de fondo redondo con cuello pequeño de vidrio de borosilicato Quickfit™ están fabricados con vidrio de borosilicato para ofrecer resistencia a la corrosión y a los impactos térmicos.
Marca: Quickfit FR1L/7S
Detalles adicionales : Peso : 0.34000kg
Beschreibung
Utilice estos matraces para una gran variedad de aplicaciones.Los matraces de fondo redondo con cuello pequeño de vidrio de borosilicato Quickfit™ están fabricados con vidrio de borosilicato para ofrecer resistencia a la corrosión y a los impactos térmicos.
- Conector de vidrio esmerilado Quickfit™ de alta calidad
- Gama completa de 46 matraces de 5 ml a 10 000 ml
- El diámetro del cuerpo y el grosor de la pared cumplen los requisitos relevantes de ISO 1773 e ISO 4797
Spezifikation
ISO 1773, ISO 4797 | |
Vidrio de borosilicato | |
Corto | |
Round |
1000 ml | |
201 mm | |
45/40 |