Learn More
Matraz de fondo plano con cuello pequeño de vidrio de borosilicato Quickfit™
Fabricado con vidrio de borosilicato. El matraz de fondo plano con cuello corto de vidrio de borosilicato Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ cumple con ISO 1773 e ISO 4797.
63.35€ - 635.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 1773, ISO 4797 |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato |
Estilo de cuello | Corto |
Forma del fondo | Plano |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Altura (métrico) | Junta de toma | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Altura (métrico) | Junta de toma | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12498936
|
Quickfit
FF1L/3US |
1000 ml | 170 mm | 24/29 |
63.35€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12498926
|
Quickfit
FF100/2S |
100 ml | 95 mm | 19/26 |
94.65€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12418936
|
Quickfit
FF100/3S |
100 ml | 103 mm | 24/29 |
94.95€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12428936
|
Quickfit
FF100/4S |
100 ml | 103 mm | 29/32 |
96.65€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10243930
|
Quickfit
FF150/3S |
150 ml | 110 mm | 24/29 |
110.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10697445
|
Quickfit
FF150/5S |
150 ml | 115 mm | 34/35 |
110.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12428946
|
Quickfit
FF250/2S |
250 ml | 130 mm | 19/26 |
160.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10309754
|
Quickfit
FF250/4S |
250 ml | 130 mm | 29/32 |
142.00€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10831041
|
Quickfit
FF250/5S |
250 ml | 130mm | 34/35 |
119.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12509885
|
Quickfit
FF500/3S |
500 ml | 140 mm | 24/29 |
119.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12418956
|
Quickfit
FF500/4S |
500 ml | 145 mm | 29/32 |
132.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10851201
|
Quickfit
FF50/2S |
50 ml | 85 mm | 19/26 |
84.95€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12661992
|
Quickfit
FF50/3S |
50 ml | 85 mm | 24/29 |
85.35€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11980885
|
Quickfit
FF250/3S |
250 ml | 130mm | 24/29 |
108.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15527840
|
Quickfit
FF2L/5S |
2000 ml | 215 mm | 34/35 |
307.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12408946
|
Quickfit
FF1L/4S |
1000 ml | 187 mm | 29/32 |
72.10€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15567830
|
Quickfit
FF150/2S |
150 ml | 105 mm | 19/26 |
430.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15577830
|
Quickfit
FF150/4S |
150 ml | 110 mm | 29/32 |
435.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15517840
|
Quickfit
FF2L/4S |
2000 ml | 230 mm | 29/32 |
330.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 26-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15547840
|
Quickfit
FF500/2S |
500 ml | 135 mm | 19/26 |
472.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15567840
|
Quickfit
FF500/5S |
500 ml | 155 mm | 34/35 |
635.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15597830
|
Quickfit
FF1L/5S |
1000 ml | 175 mm | 34/35 |
372.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15507840
|
Quickfit
FF2L/3S |
2000 ml | 205 mm | 24/29 |
333.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15557830
|
Quickfit
FF100/5S |
100 ml | 103 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
15537840
|
Quickfit
FF4L/7S |
4 l | 260 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Fabricados con vidrio de borosilicato.El matraz de fondo plano con cuello corto de vidrio de borosilicato Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ cumple con ISO 1773 y ISO 4797.
- Cumple con ISO 1773 e ISO 4797
- Con conector de vidrio esmerilado Quickfit™ de la máxima calidad
- Vidrio de borosilicato para mayor resistencia a choques térmicos y la corrosión química
- La base plana permite la utilización con placas calefactoras
Especificaciones
ISO 1773, ISO 4797 | |
Vidrio de borosilicato | |
Corto | |
Plano |