Learn More
Extractor de cuerpo liso de vidrio de borosilicato QuickFit™ para montaje de reflujo
Marca: Quickfit EX7/13
318.25 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.11000kg
Especificaciones
Extractor | |
60 mL | |
24/29 | |
205 mm |
Conjunto de reflujo | |
Vidrio de borosilicato Pyrex | |
Diseñado para su uso en conjuntos de reflujo para que el vapor de disolvente se impregne directamente a través del material que se va a extraer y luego se condensa y vuelve a lavar en el matraz |