Learn More
Quickfit™ Conjunto completo de extractor Soxhlet de vidrio de borosilicato
Kit completo que incluye todos los componentes de vidrio necesarios para realizar una extracción de sólido-líquido. El conjunto completo de extractor Soxhlet de vidrio de borosilicato QuickFit ™ incluye un extractor, condensador y un matraz de evaporación.
281.00€ - 1675.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Conjunto de extracción de Soxhlet |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato Pyrex |
Para utilizar con (aplicación) | Ideal para extracción de sólido-líquido |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11932078
|
Quickfit™
100RASX |
100 mL |
281.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10345440
|
Quickfit™
2LRCSX |
2000 mL |
1675.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10283910
|
Quickfit™
600RDSX |
600 mL |
730.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Cada conjunto comprende los componentes básicos para la extracción de sólido-líquido: Matraz/extractor Soxhlet/condensador/tapas y pinzas asociados
- Elección de conjuntos con diferentes capacidades de extracción
Especificaciones
Conjunto de extracción de Soxhlet | |
Vidrio de borosilicato Pyrex | |
Ideal para extracción de sólido-líquido |