Learn More
Condensador de aire de vidrio borosilicatado Quickfit™
Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™. El condensador de vidrio de borosilicato QuickFit™ crea condensación de materiales con puntos de ebullición por encima de 150 °C.
Marca: Quickfit C2/22
47.31 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.15000kg
Descripción
Condensadores sencillos para la condensación de materiales con puntos de ebullición por encima de 150 °CEspecificaciones
19/26 | |
Condensador de aire | |
Vidrio de borosilicato Pyrex |
Para la condensación de materiales con puntos de ebullición por encima de 150 °C | |
Paquete de 1 | |
470 mm |