Learn More
Condensador de aire de vidrio borosilicatado Quickfit™
Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™. El condensador de vidrio de borosilicato QuickFit™ crea condensación de materiales con puntos de ebullición por encima de 150 °C.
Marca:  Quickfit C2/11
23.13 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg
Código de producto. 12508845
  • 24.35€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 28-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™
  • Condensadores sencillos para la condensación de materiales con puntos de ebullición por encima de 150 °C
Especificaciones
Especificaciones
14/23
Condensador de aire
Vidrio de borosilicato Pyrex
Para la condensación de materiales con puntos de ebullición por encima de 150 °C
Paquete de 1
260 mm