Learn More
Invitrogen™ Kits de ensayo de alta sensibilidad (HS), amplio rango (BR) y rango extendido (XR) de ARN Qubit™.
Los kits permiten la detección rápida y sensible de ARN de baja y alta abundancia y pueden distinguir entre ARN y ADN, proteínas y nucleótidos libres.
116.00€ - 410.00€
Código de producto | Marca | ensayo | Intervalo de cuantificación | N.º de reacciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | ensayo | Intervalo de cuantificación | N.º de reacciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10174653
|
Invitrogen™
Q10210 |
Cuantificación de ARN, rango amplio | 10-1200 ng | 100 reacciones |
142.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10266793
|
Invitrogen™
Q10211 |
Cuantificación de ARN, rango amplio | 10-1200 ng | 500 reacciones |
400.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15810215
|
Invitrogen™
Q33223 |
Cuantificación de ARN, rango extendido | 0,1 - 20 µg | 100 reacciones |
116.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15898627
|
Invitrogen™
Q33224 |
Cuantificación de ARN, rango extendido | 0,1 - 20 µg | 500 reacciones |
353.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10034622
|
Invitrogen™
Q32852 |
Cuantificación de ARN, alta sensibilidad | De 4 a 200 ng | 100 reacciones |
138.00€
1 set |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10320093
|
Invitrogen™
Q32855 |
Cuantificación de ARN, alta sensibilidad | 4-200 ng | 500 reacciones |
410.00€
500 ensayos |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
Obtenga una cuantificación exacta y precisa del ARN con los kits de ensayo de ARN HS, BR y XR Qubit. Estos kits de cuantificación de ARN permiten la detección rápida y selectiva de muestras de ADN de baja y alta abundancia, y pueden distinguir ARN de ADN, proteínas y nucleótidos libres. Los contaminantes, como sales, disolventes o detergentes, se toleran bien.
Los kits de ensayo de ARN de Qubit HS, BR y XR, diseñados para su uso con fluorímetros de Qubit, son altamente selectivos para ARN sobre ADN, proteínas y nucleótidos libres. Todos los kits proporcionan soluciones para el reactivo de ensayo concentrado, el tampón de dilución y las seroalbúminas bovinas (ARN) prediluidas. Basta con diluir el reactivo mediante el tampón proporcionado, añadir la muestra (cualquier volumen entre 1 µl y 20 µl es aceptable) y leer la concentración con un fluorímetro de Qubit.Kit de ensayos de ARN HS QBit
El kit de ensayo de ARN HS QBit (alta sensibilidad), cuando se utiliza con el fluorímetro QBit, proporciona un método preciso y selectivo para la cuantificación de muestras de ARN de baja abundancia. Según el volumen de la muestra, el kit de ensayos está diseñado para ser exacto para concentraciones iniciales de muestras de ARN de 0,2 a 200 ng/µl, lo que proporciona un intervalo de detección de 4 a 200 ng.
Kit de ensayos de ARN BR de Qubit
El kit de ensayo de ARN BR de Qubit (gama amplia), cuando se utiliza con el fluorómetro de Qubit, proporciona un método preciso y selectivo para la cuantificación de muestras de ARN. Según el volumen de la muestra, el kit de ensayos está diseñado para ser exacto para concentraciones iniciales de muestras de ARN de 0,5 a 1200 ng/µl, lo que proporciona un intervalo de detección de 10 a 1200 ng.
Kit de ensayos de ARN XR de Qubit
El kit de ensayo de ARN XR de Qubit (gama ampliada), diseñada para su uso con los fluorímetros Qubit 4 y Qubit Flex, proporciona un método preciso y selectivo para la cuantificación de muestras de ARN. Según el volumen de la muestra, el kit de ensayo está diseñado para ser exacto para concentraciones iniciales de muestras de ARN de 5 a 20 000 ng/µl, lo que proporciona un intervalo de detección de 100 a 20 000 ng.
Notas
• Los kits de ensayo HS y BR de ARN de Qubit se pueden utilizar con cualquier fluorímetro Qubit
• Los kits de ensayo XR de ARN de Qubit están diseñados para utilizarse únicamente con fluorímetros Qubit 4 o Qubit Flex
• Utilícelos con tubos para PCR de pared fina, transparentes y de 0,5 ml (n.º de referencia Q32856) para el fluorímetro Qubit 4 y las tiras de tubos de 8 x 200 µl (n.º de referencia Q33252) para el fluorímetro Qubit Flex
Especificaciones
Fluorescencia |