Learn More
Invitrogen™ Kit de ensayo de verificación Qubit™ Flex
Un ensayo rápido, fácil de usar y basado en reactivos para probar el rendimiento del fluorímetro Qubit™ Flex.
Marca: Invitrogen™ Q33254
62.48 EUR hasta el 2024-06-28
Use el código promocional "21649" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Rapidez
- Electrodos selectivos de iones
- Ensayo basado en reactivos
- Pruebe el rendimiento del fluorímetro Qubit™ Flex
- Consta de tres componentes: Una solución de reactivo en blanco, un reactivo fluorescente verde y un reactivo fluorescente rojo lejano
- El reactivo fluorescente verde está diseñado para probar la excitación azul (LED de 470 nm; filtro de excitación de 430 a 495 nm) y la detección de fluorescencia verde (filtro de emisión de 510 a 580 nm)
- El reactivo fluorescente de color rojo lejano está diseñado para probar la excitación roja (LED de 635 nm; filtro de excitación de 600 a 645 nm) y la detección de fluorescencia de color rojo lejano (filtro de emisión de 665 a 720 nm)
- Solo se puede utilizar con el fluorímetro Qubit™ Flex
Especificaciones
Fluorímetro Qubit Flex | |
Verificación del fluorímetro Qubit Flex |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.