Learn More
Invitrogen™ Qubit™ 4 Starter Packages, with WiFi
Cuantifique con precisión proteínas, ADNbc y ARN con los kits de inicio Qubit 4 de BR de proteínas, cuantificación, NGS e IQ de ARN, que incluyen un tinte fluorescente que emite señales solo cuando se une a su molécula objetivo, lo que minimiza el efecto de los contaminantes.
Marque: Invitrogen™ A51292
3049.65 EUR hasta el 2024-06-28
Use el código promocional "21649" para aplicar la oferta.
Informations supplémentaires : Peso : 2.00000kg
Description
Obtenga resultados precisos y fiables con los paquetes básicos Qubit 4, que combinan el fluorímetro Qubit 4 con diversos kits de ensayo para la cuantificación de ácidos nucleicos o proteínas. Los reactivos Qubit se unen de forma selectiva a ADN, ARN o proteína y solo emiten una señal fluorescente cuando se unen al objetivo. Esto minimiza los efectos de los contaminantes en el resultado y garantiza lecturas precisas para muestras sensibles.
En los ensayos Qubit, la concentración o calidad de la molécula objetivo en la muestra está indicada por un colorante fluorescente que emite una señal solo cuando se vincula con su objetivo, lo que minimiza los efectos de los contaminantes sobre el resultado. Tanto si es experto como principiante, los menús de la pantalla táctil fáciles de usar facilitan la realización de ensayos, con resultados precisos y fiables que se muestran en pocos segundos. Qubit 4 con Wi-Fi también proporciona una exportación de datos flexible mediante una unidad USB, conectividad en la nube o conexión directa por cable USB para que se pueda acceder fácilmente a los datos de cuantificación.Kit básico de cuantificación Qubit 4
Qubit 4 con ensayos Qubit, la concentración o calidad de la molécula objetivo en la muestra se informa mediante un colorante fluorescente que emite una señal solo cuando se une a su objetivo, minimizando los efectos de los contaminantes en el resultado. Tanto si es experto como principiante, los menús de la pantalla táctil fáciles de usar facilitan la realización de ensayos, con resultados precisos y fiables que se muestran en pocos segundos. Qubit 4 con Wi-Fi también proporciona una exportación de datos flexible mediante una unidad USB, conectividad en la nube o conexión directa por cable USB para que se pueda acceder fácilmente a los datos de cuantificación.
El kit de inicio de cuantificación Qubit 4 (n.º de cat. Q33239) incluye:
• Fluorómetro Qubit 4 con Wi-Fi (n.º de cat. Q33226)
• Llave de Wi-Fi (n.º de cat. A26774)
• Tubos de ensayo Qubit (juego de 500) (n.º de cat. Q32856)
• Kit de ensayo de verificación del sistema Qubit 4, 50 ensayos (n.º de cat. Q33237)
• Kit de ensayo de HS (alta sensibilidad) de ADNbc Qubit 1x, 100 ensayos (n.º de cat. Q33230)
• Kit de ensayo de 1X ADN bicatenario BR Qubit, 100 ensayos (n.º de cat. Q33265)
• Kit de ensayo de ARN IQ Qubit, 75 ensayos (n.º de cat. Q33221)
• Kit de ensayo de ARN HS Qubit, 100 ensayos (n.º de cat. Q32852)
• Kit de ensayo de ARN BR Qubit, 100 ensayos (n.º de cat. de cat. Q10210)
• Kit de ensayo BR de proteínas Qubit (100 ensayos) (n.º de cat. A50668)
Kit básico de NGS (secuenciación de última generación) Qubit 4
El kit básico de NGS Qubit (n.º de cat. Q33240) incluye:
• Fluorómetro Qubit 4 (n.º de de cat. Q33226)
• Llave de Wi-Fi (n.º de cat. A26774)
• Tubos de ensayo Qubit (juego de 500) (n.º de cat. Q32856)
• Kit de ensayo de 1X ADN bicatenario HS Qubit, 500 ensayos (n.º de cat. Q33231)
Kit básico BR de proteínas Qubit
El kit de ensayo BR de proteínas Qubit proporciona un método rápido, fácil y fiable para determinar la concentración de proteínas purificadas, lisados, suero, plasma y mezclas complejas de proteínas. El ensayo puede proporcionar una cuantificación precisa de proteínas en un amplio intervalo (0,1–20 mg/ml), lo que permite utilizar la mayoría de las muestras de forma ordenada (sin diluir) y eliminar los pasos de dilución y la elaboración de suposiciones que acompañan a los métodos tradicionales de cuantificación de proteínas.
El kit de ensayo BR de proteínas Qubit es un ensayo basado en fluorescencia diseñado para su uso con el fluorímetro Qubit 4. El ensayo no está diseñado para su uso con otros modelos de Qubit. El kit viene con dos estándares de calibración, tampón de ensayo BR de proteínas y reactivo de ensayo BR de proteínas. Simplemente añada 150–160 µl de tampón de ensayo BR de proteínas a 10 o 20 µl de su muestra, seguido de 30 µl de reactivo de ensayo BR de proteínas. Incube durante 10 minutos a temperatura ambiente. A continuación, inserte la muestra en un instrumento Qubit 4 y lea la concentración.
El kit de inicio BR de proteínas Qubit 4 (n.º de cat. A51292) incluye:
• Fluorómetro Qubit 4 (n.º de de cat. Q33226)
• Llave de Wi-Fi (n.º de cat. A26774)
• Tubos de ensayo Qubit (juego de 500) (n.º de cat. de cat. Q32856)
• Kit de ensayo BR de proteínas Qubit (100 ensayos) (n.º cat. A50668)
Kit básico de IQ de ARN Qubit 4
El ensayo de IQ de ARN Qubit proporciona un método rápido y sencillo para comprobar si una muestra de ARN se ha degradado. El ensayo utiliza dos colorantes exclusivos: uno que se une a ARN intacto de gran tamaño y otro que se une selectivamente a ARN pequeño y degradado. Utilizados a la vez, le permiten evaluar rápidamente la calidad e integridad de una muestra de ARN. Para su uso, basta con añadir sus muestras a la solución de trabajo IQ de ARN y, a continuación, realizar la medición en el fluorímetro Qubit 4.
El paquete de inicio IQ de ARN Qubit 4 (n.º de cat. Q33241) incluye:
• Fluorómetro Qubit 4 (n.º de de cat. Q33226)
• Llave de Wi-Fi (n.º de cat. A26774)
• Tubos de ensayo Qubit (juego de 500) (n.º de cat. Q32856)
• Kit de ensayo de ARN IQ Qubit, 275 ensayos (n.º de cat. de cat. Q33222)
Spécification
Fluorescencia | |
Qubit™ | |
Menos residuos |
Fluorímetro Qubit 4 | |
Kit de inicio de gama amplia de proteínas Qubit 4 |