Learn More
Qsonica Enfriador recirculante para sonicadores
Mantiene las muestras frías durante el tiempo en el que se sometan a ultrasonidos.
Marca: Qsonica FB4900
Detalles adicionales : Peso : 4.54000kg
Requires : Los accesorios y tubos se venden por separado (véase cat. nº. 15-338-422).
Descripción
Para su uso con los sonicadores Qsonica modelos Q500/Q700. El enfriador compacto y potente automatiza fácilmente el proceso de enfriamiento. Mantiene las muestras frescas a la vez que ocupa muy poco espacio en la mesa. El equipo recircula agua fría a través del depósito del asta ultrasónica para automatizar la temperatura. Basta con ajustar el chiller a la temperatura deseada, de 2 a 45 °C, y el agua fría recirculará a través del depósito del asta ultrasónica.
- Modelo de sobremesa
- Rango de control de temperatura: De 2° a 45 °C
- Puede usarse con astas de copa (431B1/431C1) o asta de microplacas (431MPX)
- Requisitos eléctricos: De 85 a 265 V CA, 50/60 Hz
- Dimensiones: 18 x 13 x 19 cm (Pr. x An x Al)
- Peso: 8 lb (3,5kg)
Especificaciones
Chiller con recirculación | |
19cm | |
13cm | |
Asta de copa o asta de microplacas de Sonicator™ Q500/Q700 |
7,5 pulg | |
5 pulg | |
Perfecto para mantener las muestras frías durante el tiempo en el que se sometan a ultrasonidos |