Learn More
Asecos™ Armarios de almacenamiento de seguridad de color gris claro con dos puertas Q-PEGASUS-90
Para el almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables en zonas de trabajo.
Marca: Asecos™ 3000204133649
Detalles adicionales : Peso : 424.00000kg
Descripción
- Diseño extremadamente resistente con superficie a prueba de arañazos
- Puertas con triple bisagra
- Elementos de seguridad montados fuera del compartimento de almacenamiento para una mayor protección contra la corrosión
- Manejo con una mano para cabinas de puerta doble
- El recipiente permanece en una mano mientras se abre
- Las puertas permanecen abiertas en el sistema anticaídas de puertas abiertas en serie, retirada o almacenamiento de recipiente conveniente y seguro
- Las puertas se cierran automáticamente después de unos 60 segundos
- Señal acústica y visual antes de cerrar la puerta
- Diseño bicolor moderno: opción de siete colores diferentes para las puertas
- Etiquetado sin idiomas para un uso internacional óptimo
- Puertas bloqueables con cerradura de cilindro, el cliente puede integrar los armarios en un sistema de llave maestra existente
- El indicador de estado de bloqueo (rojo/verde) indica el estado de bloqueo
- Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de escape técnico
- Inspección visual de la función del aire de escape en la rejilla de escape (rotor del ventilador giratorio)
- Disponible con diferentes combinaciones de cajones, estantes de altura ajustable y sumideros inferiores para fugas
- De acuerdo con las normas EN 14470-1 y TRGS 510
- Resistencia al fuego de 90 minutos
- Zócalo de transporte integrado con panel de zócalo opcional y extraíble
- Fácil alineación: pies ajustables para compensar suelos irregulares
Especificaciones
615 x 1193 x 1953 mm | |
Gris claro | |
Armario de almacenamiento de seguridad | |
Cajones de 60 kg/29 l cada uno | |
2 |
540 kg | |
6 cajones de 60 kg/29 l | |
Almacenamiento de sustancias peligrosas inflamables | |
Cierre automático | |
EN 14470-1 |