Learn More
Asecos™ Armarios de almacenamiento de seguridad de color gris claro con una puerta Q-CLASSIC-30
Para el almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables en zonas de trabajo con resistencia al fuego hasta 30 minutos.
Marca: Asecos™ 3100806133627
Detalles adicionales : Peso : 253.00000kg
Descripción
- El diseño sofisticado y el uso de placas especiales ignífugas con revestimiento de resina de melamina garantizan una relación precio/rendimiento óptima
- Zócalo de transporte integrado para un transporte interno sencillo, se puede transportar en posición vertical a través de las puertas
- Los pies ajustables instalados en el zócalo permiten una compensación rápida y segura de pequeñas irregularidades de la superficie
- Diseño bicolor moderno y etiquetado sin idiomas para un uso internacional óptimo
- Puerta bloqueable con cerradura de cilindro y que el cliente puede integrar en un sistema de bloqueo existente
- Equipamiento interior como cajones, estantes de altura ajustable y sumideros inferiores disponibles
- Resistente al fuego hasta 30 minutos
- Puertas con triple bisagra, tope de puerta en cualquier posición, cierre automático en caso de incendio
- Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de escape técnico para ventilación
- De acuerdo con las normas EN 14470-1 y TRGS 510
Especificaciones
4 cajones de acero laminado de 60 kg/19 l | |
Almacenamiento de materiales peligrosos e inflamables | |
Resina de melamina | |
253 kg | |
Gris claro | |
Con aletas | |
EN 14470-1, TRGS 510 |
Armario de almacenamiento de seguridad | |
Plástico laminado | |
620 × 864 × 1947 mm | |
519 × 750 × 1626 mm | |
Cajones: 60 kg/19 l cada uno, Carga máxima: 600 kg | |
1 |