Learn More
Corning™ Agitador de placa calefactora de PyroceramTM, 550 °C, cerámica de vidrio
Intervalo de agitación: de 60 a 1150 rpm; forma: Cuadrada; Tamaño: 10 x 10 pulg; Tipo de enchufe: Estilo UE/Reino Unido
Marca: Corning™ 6796-620D
Detalles adicionales : Peso : 6.84924kg
Descripción
Las placas calefactoras digitales, los agitadores y las placas calefactoras con agitación están fabricadas con la misma calidad y durabilidad que Corning ha estado poniendo en sus mejores productos PyroceramTM desde 1964. Todos los modelos incluyen una tapa de Pyroceram y una garantía de dos años.
- La placa calefactora con agitación de pantalla doble muestra la temperatura y la velocidad de agitación en pantallas digitales independientes para garantizar la precisión. Precisión dentro de ± 2 °C y velocidades de agitación a ± 5 % del ajuste de velocidad establecida
- La pantalla digital indica cuando se alcanzan la temperatura y las velocidades de agitación establecidas
- Indicadores de seguridad: el botón de encendido y los indicadores de superficie caliente avisan si la unidad está enchufada o está demasiado caliente para tocarla
- El panel delantero en ángulo y los mandos de gran tamaño minimizan los daños causados por derrames
- Tamaño de la placa superior PC-400D/410D/420D: 12,7 x 17,8 cm (5 x 7 pulg)
- Tamaño de la placa superior PC-600D/610D/620D: 25,4 x 25,4 cm (10 x 10 pulg)
Especificaciones
Cerámica de vidrio | |
El icono de parte superior caliente del LED brillante se enciende cuando la placa superior está por encima de los 60 °C, incluso cuando el control de calentamiento está apagado. El diseño de colada de dos piezas desvía los derrames de los componentes electrónicos e incluye un soporte integrado para una varilla de soporte opcional de 18 in | |
Digital | |
4,6 in | |
39,1 cm | |
De 41 °F a 1022 °F | |
15,4 in | |
19,7 cm | |
11,75 cm | |
1113 W | |
5,2 kg | |
Cuadrada | |
1 |
230 V | |
230 V, 50 Hz | |
PC-620D | |
10 x 10 in | |
De temperatura ambiente a 550 °C | |
De 5 °C a 550 °C | |
50 Hz | |
4,9 A | |
7,7 in | |
11,46 lb | |
Agitador de placas calefactoras, Agitador | |
UE | |
De 60 a 1150 rpm |