Learn More
Clorhidrato de piridoxal, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7023871
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
65-22-5
C8H10ClNO3
203.622
MFCD00012809
FCHXJFJNDJXENQ-UHFFFAOYSA-N
pyridoxal hydrochloride, pyridoxal hcl, vitamin b6 hydrochloride, 3-hydroxy-5-hydroxymethyl-2-methylisonicotinaldehyde hydrochloride, unii-1416kf0qbc, 2-methyl-3-hydroxy-4-formyl-5-hydroxymethylpyridine hydrochloride, pl hcl, 3-hydroxy-5-hydroxymethyl-2-methylisonicotinaldehyde, hydrochloride, 3-hydroxy-5-hydroxymethyl-2-methyl-4-pyridinecarboxaldehyde hydrochloride, 3-hydroxy-5-hydroxymethyl-2-methylpyridine-4-carbaldehyde hydrochloride
6171
3-hidroxi-5-(hidroximetil)-2-metilpiridina-4-carbaldehído; clorhidrato
CC1=NC=C(C(=C1O)C=O)CO.Cl
65-22-5
C8H10ClNO3
203.622
MFCD00012809
FCHXJFJNDJXENQ-UHFFFAOYSA-N
pyridoxal hydrochloride, pyridoxal hcl, vitamin b6 hydrochloride, 3-hydroxy-5-hydroxymethyl-2-methylisonicotinaldehyde hydrochloride, unii-1416kf0qbc, 2-methyl-3-hydroxy-4-formyl-5-hydroxymethylpyridine hydrochloride, pl hcl, 3-hydroxy-5-hydroxymethyl-2-methylisonicotinaldehyde, hydrochloride, 3-hydroxy-5-hydroxymethyl-2-methyl-4-pyridinecarboxaldehyde hydrochloride, 3-hydroxy-5-hydroxymethyl-2-methylpyridine-4-carbaldehyde hydrochloride
6171
3-hidroxi-5-(hidroximetil)-2-metilpiridina-4-carbaldehído; clorhidrato
CC1=NC=C(C(=C1O)C=O)CO.Cl
Pyridoxal hydrochloride is used in labeling of amino acids for their detection. It finds application in neurotransmitters, sphingolipids and aminolevulinic acid. It is also used as a nutritional agent. It is also applied in research studies like biochemical, drugs and in media supplements.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de piridoxal se utiliza en el etiquetado de aminoácidos para su detección. Se aplica en neurotransmisores, esfingolípidos y ácido aminolevulínico. Suele utilizarse como agente nutricional. También se aplica en estudios de investigación bioquímicas o de medicamentos y suplementos para medios.
Solubilidad
Soluble en agua y etanol.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes, agentes reductores fuertes y bases fuertes. Almacenar en lugar fresco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Pyridoxal hydrochloride
Punto de fusión 172°C to 174°C (decomposition)
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Beilstein 3656994
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,7978
Información de solubilidad Soluble in water and ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.63
Porcentaje de pureza 99%