Learn More
Thermo Scientific Chemicals Piridoxal 5-fosfato monohidrato, 99 %
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Pyridoxal 5-phosphate monohydrate |
Punto de fusión | 140.0°C to 143.0°C |
Color | Amarillo |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% min. (HPLC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Cantidad | 5 g |
Índice Merck | 10, 7879 |
Información de solubilidad | Solubility in water: 5g/L water (20°C). |
Nombre IUPAC | (4-formil-5-hidroxi-6-metilpiridin-3-il)metil dihidrógeno fosfato; hidrato |