Learn More
Pyridine, ≥99%, Reagent Grade, Honeywell™
Catalog Number p-7120738
36.84 EUR hasta el 2024-03-31
Use el código promocional "21663" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
110-86-1
C5H5N
79.102
MFCD00011732
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
1049
CHEBI:16227
piridina
C1=CC=NC=C1
110-86-1
C5H5N
79.102
MFCD00011732
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
1049
CHEBI:16227
piridina
C1=CC=NC=C1
Reagent Grade,≥99%
  • ≥95 % para uso general en laboratorios.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Pyridine
pH 8.8 (at 20°C)
Punto de fusión -42°C
Color Incolora
Densidad 0.978g/mL at 25°C
Punto de ebullición 115°C (1013 hPa)
Cantidad 250 mL
Límite de explosión 0.124
Temperatura de inflamación 17°C (62.6°F)
Punto de ignición 899°F
Olor Unpleasant
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Presión de vapor 10mmHg (13.2°C), 20mmHg (25°C)
Número UN UN1282
Beilstein 103233
Información de solubilidad Fully miscible in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 79.1g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%