Learn More
Corning™ Matraces Erlenmeyer de cuello ancho PYREX™ de alta resistencia
Utilice estos matraces para una gran variedad de aplicaciones. Los matraces Erlenmeyer de uso intensivo y cuello ancho Pyrex™ se han diseñado para durar más y ofrecen una alta resistencia a ataques químicos, acabado de parte superior mecanizado y resistente y boca ancha.
7.46€ - 247.00€
Especificaciones
Descripción | Graduaciones de escala de esmalte cerámico blanca; estilo de parte superior: Borde de alta resistencia |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato, Vidrio Pyrex |
Estilo de cuello | Boca ancha |
Forma | Cónicos |
Superficie de escritura | Marcado cuadrado blanco extra grande |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro exterior (métrico) | Intervalo de graduación | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro exterior (métrico) | Intervalo de graduación | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
12535017
|
Corning™
5100-250 |
250 ml | 106 mm | De 50 a 200 ml | 18,4 cm |
247.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
12565007
|
Corning™
5100-500 |
500 ml | 137 mm | De 100 a 500 ml | 23,8 cm |
99.40€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12525017
|
Corning™
5100-125 |
125 ml | 84 mm | De 50 a 125 ml | 14,6 cm |
195.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12201408
|
Corning™
5100-1L |
1 L | 168 mm | De 250 a 1000 ml | 29,2 cm |
139.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10642091
|
Corning™
5100-2L |
2000 ml | 198 mm | De 400 a 1800 ml | 37,2 cm |
62.55€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10377679
|
Corning™
5100-500 |
500 ml | 137 mm | De 100 a 500 ml | 23,8 cm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
10774182
|
Corning™
5100-125 |
125 ml | 84 mm | De 50 a 125 ml | 14,6 cm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
Utilice estos matraces para una gran variedad de aplicaciones.Los matraces Erlenmeyer de alta resistencia y cuello ancho Pyrex™ se han diseñado para durar más y ofrecen una alta resistencia a ataques químicos, acabado de parte superior mecanizado y resistente y boca ancha.
- Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™ para mayor durabilidad
- Graduaciones y área de rotulación blancas
- Mecánicamente más resistente que los matraces estándar
- Bordes reforzados para ofrecer una solidez y resistencia adicionales ante roturas por impactos
- Excelente rendimiento térmico
Especificaciones
Graduaciones de escala de esmalte cerámico blanca; estilo de parte superior: Borde de alta resistencia | |
Boca ancha | |
Marcado cuadrado blanco extra grande | |
Ancha |
Vidrio de borosilicato, Vidrio Pyrex | |
Cónicos | |
No | |
No estéril |