Learn More
Pyrex™ Tapones de rosca de poliéster termoplástico Pyrex™ con revestimiento de PTFE
Click to view available options
Tamaño de rosca (métrico):
25 mm
32 mm
45 mm
Descripción
Crea un sellado eficaz mientras que el revestimiento de PTFE protege contra ataques químicos.Los tapones de rosca de poliéster Pyrex™ con revestimiento de PTFE son ideales para aplicaciones de alta temperatura.
- Para su uso con frascos de las series 1516, 1517, 1518, 1519 y 1520
- Ideales para aplicaciones que requieren altas temperaturas o productos químicos agresivos
- Tapón de poliéster termoplástico con disco de sellado exterior de PTFE
- Resisten la esterilización con aire caliente hasta 180 °C
- El disco de sellado de PTFE resiste la corrosión química
Especificaciones
Color | Rojo |
Descripción | Tapón de rosca |
Material | Poliéster termoplástico |
Cantidad | 10/pack |
Esterilidad | Esterilización con calor seco |
Tamaño de rosca (métrico) | 25 mm |
Material de revestimiento | PTFE acolchado |
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
Tipo de tapón | Tapón de rosca |
Para utilizar con (equipo) | Frascos de las series 1516, 1517, 1518, 1519 y 1520 |