Learn More
Base de embudo Sintered Pyrex™
Para su uso con el sistema de filtración de vidrio de borosilicato Pyrex™
Marca: Pyrex 5809/3
Detalles adicionales : Peso : 0.73800kg
Descripción
Para su uso con el sistema de filtración de vidrio de borosilicato Pyrex™
- Con disco de vidrio sinterizado para soportar membranas de 47 mm de diámetro
- Base de apoyo con disco de vidrio sinterizado de grado 3 de porosidad
- Totalmente esterilizable en autoclave
- Ideal para microbiología
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Sistema de filtración | |
1 unidad |
Base de soporte | |
Vidrio de borosilicato Pyrex | |
Base de embudo sinterizado |