Learn More
Embudo de vidrio de tallo corto Pyrex™
Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ resistente a productos químicos y al calor. El embudo de vidrio de tallo corto Pyrex™ con ángulo de bol de laboratorio de 60 ° permite el ajuste preciso del papel filtro.
53.75€ - 320.00€
Especificaciones
Material | Vidrio Pyrex, Vidrio de borosilicato |
---|---|
Certificaciones/conformidad | NF B 35 032 |
Tipo de producto | Embudo de tallo corto |
Código de producto | Marca | Diámetro del área superior (métrico) | Altura (métrico) | Diámetro del disco (métrico) | Longitud del tubo (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro del área superior (métrico) | Altura (métrico) | Diámetro del disco (métrico) | Longitud del tubo (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
12529945
|
Pyrex
2140/03M |
70 mm | 125 mm | De 70 a 90 mm (tamaño de papel de filtro) | 75 mm |
188.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12595067
|
Pyrex
2140/06M |
80 mm | 144 mm | De 90 a 150 mm (tamaño de papel de filtro) | 82 mm |
268.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 09-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12099907
|
Pyrex
2140/11M |
125 mm | 220 mm | De 185 a 240 mm (tamaño del papel de filtro) | 122 mm |
53.75€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11307944
|
Pyrex
2140/14M |
200 mm | 345 mm | De 320 a 385 mm (tamaño del papel de filtro) | 193 mm |
143.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11397934
|
Pyrex
2140/12M |
150 mm | 270 mm | De 240 a 270 mm (tamaño del papel de filtro) | 154 mm |
55.25€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
12585067
|
Pyrex
2140/01M |
35 mm | 60mm | De 45 a 55 mm (tamaño de papel de filtro) | 35 mm |
183.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11347934
|
Pyrex
2140/02M |
45 mm | 78 mm | De 55 a 70 mm (tamaño de papel de filtro) | 45 mm |
183.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11992568
|
Pyrex
2140/10M |
105 mm | 186 mm | De 150 a 185 mm (tamaño de papel de filtro) | 106 mm |
320.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ resistente a productos químicos y al calor. El embudo de vidrio de tallo corto Pyrex™ con un ángulo de bol de laboratorio de 60° proporciona un ajuste preciso del papel de filtro.
- Con un ángulo de la cubeta de 60° para un ajuste preciso del papel filtro
- Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™ resistente a productos químicos y al calor
Especificaciones
Vidrio Pyrex, Vidrio de borosilicato | |
NF B 35 032 | |
Embudo de tallo corto |