Learn More
Pyrex™ Roux Culture Off-Set Neck Flasks
Ideal for cell culture
Marca: Pyrex 1350/06M
1097.25 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 6.03000kg
Descripción
- Fabricados con vidrio de Pyrex químicamente inerte para un entorno sin contaminación
- Resiste la esterilización repetida en autoclave /li>
Especificaciones
1200 mL | |
Ideal para trabajos de cultivo | |
10 |
Vidrio de borosilicato, Vidrio Pyrex | |
Desplazado |