Learn More
Embudo de separación de vidrio en forma de pera Pyrex™ con llave de PTFEi
Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ para ofrecer un rendimiento sin corrosión. El embudo de separación de vidrio en forma de pera Pyrex™ con llave de vidrio cumple con los estándares ISO 4800 tipo 2. Incluye tapón de vidrio y llave de PTFE intercambiable.
94.85€ - 308.00€
Especificaciones
Material | Vidrio Pyrex, Vidrio de borosilicato |
---|---|
Certificaciones/conformidad | ISO 4800 |
Cantidad | 1 packs |
Material del tope | Vidrio |
Tipo de producto | Embudo de separación |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Llaves de paso | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Llaves de paso | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11377944
|
Pyrex
2180/10M |
1000 ml | 4 mm; Vidrio |
131.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11353684
|
Pyrex
2180/04M |
100 ml | 1,5 mm; vidrio |
102.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11383684
|
Pyrex
2180/12M |
2000 ml | 6 mm; Vidrio |
193.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11363684
|
Pyrex
2180/06M |
250 ml | 2,5mm; vidrio |
104.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11393684
|
Pyrex
2180/14M |
5000 ml | 6 mm; Vidrio |
308.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11373684
|
Pyrex
2180/08M |
500 ml | 4 mm; Vidrio |
142.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11343684
|
Pyrex
2180/02M |
50 ml | 1,5 mm; vidrio |
94.85€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ para ofrecer un rendimiento sin corrosión.El embudo de separación de vidrio de Pyrex™ en forma de pera con llave de vidrio cumple con las normas ISO 4800 tipo 2.Incluye tapón de vidrio y llave de PTFE intercambiable.
- Cumple con ISO 4800 tipo 2
- Fabricado con vidrio Pyrex™ para un rendimiento sin corrosión
- Con llave de PTFE intercambiable
- Se suministra con tapón de vidrio
Especificaciones
Vidrio Pyrex, Vidrio de borosilicato | |
1 packs | |
Embudo de separación |
ISO 4800 | |
Vidrio |