Learn More
Probetas Nessler Pyrex™
Fabricado con vidrio de borosilicato seleccionado específicamente para evitar defectos de color o visibles. Las probetas Nessler MBL™se utilizan para análisis colorimétricos como en la escala de color APHA. El color de una sustancia de muestra se compara visualmente con una solución estándar.
32.00€ - 45.50€
Especificaciones
Tipo base | Plano |
---|---|
Forma | Redondo |
Material | Vidrio de borosilicato |
Para utilizar con (aplicación) | Comparación de colores de las muestras |
Tipo de producto | Probeta Nessler |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Graduaciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Graduaciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12413601
|
MBL
CRC322 |
100 ml | 50 ml |
45.50€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11399633
|
MBL
CRC320 |
50 ml | 50 ml |
32.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Fabricado con vidrio borosilicatado seleccionado específicamente para evitar defectos de color o visibles.Las probetas Nessler MBL™ se utilizan para análisis colorimétricos como en la escala de color APHA.El color de una sustancia de muestra se compara visualmente con una solución estándar.
- Base de la probeta: plana ópticamente para garantizar la máxima claridad
- Volumen de eyección nominal fijo: disponible en 50 y 100 ml
- Graduaciones: solo marcadas a 50 y 100 ml
- Unidades: se venden en pares combinados para hacer comparaciones uniformadas
Especificaciones
Plano | |
Vidrio de borosilicato | |
Probeta Nessler |
Redondo | |
Comparación de colores de las muestras | |
50 ml |