Learn More
Fisherbrand™ Barra de agitación magnética Pyrex™
Útiles para aplicaciones con alta temperatura de hasta 274 °C. Las barras de agitación magnéticas Pyrex™ Fisherbrand™ tienen una superficie completamente lisa que no permiten la absorción y son fáciles de limpiar.
Marca:  Fisherbrand™
5.22 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00900kg
Código de producto. 15535594
  • 6.50€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Esterilizable en autoclave
  • Imán Alnico encapsulado en vidrio
  • Se ha fabricado en una instalación según la norma ISO 9001:2008
  • Cumple las especificaciones de la Farmacopea Estadounidense para el vidrio de borosilicato de tipo I