Learn More
Corning™ Vasos de precipitados Griffin de alta resistencia PYREX™
Uso en condiciones difíciles, como el lavado mecanizado
7.08€ - 448.00€
Especificaciones
Material | Vidrio borosilicatado (tipo 1) |
---|---|
Tipo | Vaso de precipitados |
Graduated | Sí |
Modelo | Grifo |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12549995
|
Corning™
1003-150 |
150 ml |
309.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12559995
|
Corning™
1003-250 |
250 ml |
231.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12569995
|
Corning™
1003-400 |
400 ml |
345.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12671766
|
Corning™
1003-600 |
600 ml |
248.00€
paquete de 6 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12509975
|
Corning™
1003-1L |
1000 ml |
359.00€
paquete de 6 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11911516
|
Corning™
1003-2L |
2000 ml |
448.00€
paquete de 4 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10343010
|
Corning™
1003-3L |
3000 ml |
186.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10337879
|
Corning™
1003-4L |
4000 ml |
340.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10829610
|
Corning™
1003-5L |
5000 ml |
343.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10734192
|
Corning™
1003-250 |
250 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10566370
|
Corning™
1003-2L |
2000 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10079219
|
Corning™
1003-150 |
150 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10680941
|
Corning™
1003-1L |
1000 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10819610
|
Corning™
1003-400 |
400 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Mida líquidos con vidrio reforzado, resistente y de larga duración. Los vasos de precipitados Griffin de alta resistencia y vidrio de borosilicato Pyrex™ están disponibles en una amplia gama de tamaños
- Con boquilla de vertido
- Zona de escritura de gran tamaño
- Los vasos de precipitados de 250 a 4000 ml tienen una escala métrica con graduación doble
Compliance
Diseñados para cumplir los requisitos de ASTM™ E 960
Especificaciones
Vidrio borosilicatado (tipo 1) | |
Vaso de precipitados | |
Sí | |
Grifo |