Learn More
Probeta graduada de vidrio Pyrex™ Clase A
Fabricada con vidrio de borosilicato resistente a productos químicos. La probeta graduada de vidrio Pyrex™, clase A cuenta con una escala con graduaciones en esmalte blanco para ofrecer una alta visibilidad contra líquidos de cualquier color. Fabricadas con una base hexagonal, las probetas resistentes están disponibles en una amplia gama de capacidades.
30.12€ - 257.00€
Especificaciones
Tipo base | Hexagonal |
---|---|
Color de escala | Blanco |
Tipo | Probeta graduada |
Material | Vidrio borosilicatado |
Certificaciones/conformidad | DIN 12680, BS 604, ISO 4788 |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Graduaciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Graduaciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12049867
|
Pyrex
3201/18 |
2000 ml | 20 ml |
224.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12594277
|
Pyrex
3201/04 |
10 ml | 0.2 ml |
50.60€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11913789
|
Pyrex
3201/06 |
25 ml | 0.5 ml |
72.65€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11923789
|
Pyrex
3201/08 |
50 ml | 1 ml |
80.85€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11933789
|
Pyrex
3201/10 |
100 ml | 1 ml |
89.37€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12093333
|
Pyrex
3201/12 |
250 ml | 2 ml |
85.60€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11943789
|
Pyrex
3201/14 |
500 ml | 5 ml |
135.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11953789
|
Pyrex
3201/16 |
1000 ml | 10 ml |
257.00€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11903789
|
Pyrex
3201/02 |
5 ml | 0.1 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Fabricada con vidrio de borosilicato resistente a productos químicos. Las probetas de vidrio Pyrex™ clase A cuentan con una escala con graduaciones en esmalte blanco para ofrecer una alta visibilidad contra líquidos de cualquier color. Fabricadas con una base hexagonal, las probetas resistentes están disponibles en una amplia gama de capacidades.
- Características: base hexagonal resistente, marcas de cerámica blanca, amplia gama de capacidades
- Clase A: certificado de conformidad con las normativas de calibración alemanas, impresa con símbolo de conformidad «H»
- Certificación de lote: con número de serie individual grabado para trazabilidad según las normas nacionales
- Cumple con:"" ISO 4788
Especificaciones
Hexagonal | |
Probeta graduada | |
DIN 12680, BS 604, ISO 4788 | |
Esmalte blanco |
Blanco | |
Vidrio borosilicatado | |
Clase A |