Learn More
Probeta de vidrio Pyrex™ con graduaciones blancas
Fabricadas para tolerancias de clase B. Las probetas de vidrio Pyrex con graduaciones en blanco cuentan con un sólido pie hexagonal.
21.20€ - 140.00€
Especificaciones
Tipo base | Hexagonal |
---|---|
Color de escala | Blanco |
Forma | Redondo |
Tipo | Probeta graduada |
Material | Vidrio de borosilicato |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Graduaciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Graduaciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11323564
|
Pyrex
3200/16MP |
1000 ml | 10 ml |
137.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11313564
|
Pyrex
3200/10MP |
100 ml | 1 ml |
33.45€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11383554
|
Pyrex
3200/04MP |
10 ml | 0,2 ml |
21.30€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11333564
|
Pyrex
3200/18MP |
2000 ml | 20 ml |
124.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10365380
|
Pyrex
3200/12MP |
250 ml | 2 ml |
44.40€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11393554
|
Pyrex
3200/06MP |
25 ml | 0,5 ml |
21.20€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10203640
|
Pyrex
3200/14MP |
500 ml | 5 ml |
80.70€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11303564
|
Pyrex
3200/08MP |
50 ml | 1 ml |
26.30€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15557700
|
Pyrex
3200/02MP |
5 ml | 0,1 ml |
140.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 30-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Cumple con ISO 4788
- Fabricada según las tolerancias de clase B
- Pata hexagonal sólida
- Graduaciones en esmalte blanco que permanecen visibles al utilizar soluciones de color oscuro
- Fabricada con vidrio de borosilicato resistente a productos químicos
Especificaciones
Hexagonal | |
Redondo | |
Vidrio de borosilicato | |
Esmalte blanco |
Blanco | |
Probeta graduada | |
Clase B |