Learn More
Embudo Pyrex™ para sistema de filtración
Para su uso con el sistema de filtración de vidrio de borosilicato Pyrex™.
Marca: Pyrex 5809/2
188.18 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.21600kg
Descripción
Para su uso con el sistema de filtración de vidrio de borosilicato Pyrex™.
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Sistema de filtración | |
1 unidad |
Embudo de 300 ml | |
Vidrio de borosilicato Pyrex | |
Embudo de sistema de filtración |