Learn More
Embudos de filtración cilíndricos Pyrex™
Available with different porosity (grades) glass sintered discs for the filtration of a range of precipitates
27.40€ - 605.00€
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15577720
|
Pyrex
3770/10 |
50 ml | 5 |
496.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 02-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15547720
|
Pyrex
3770/04 |
50 ml | De 40 a 100 μm |
605.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 02-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15567720
|
Pyrex
3770/08 |
50 ml | 4 |
456.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 16-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15537720
|
Pyrex
3770/02 |
50 ml | De 100 a 160 μm |
605.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 16-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15557720
|
Pyrex
3770/06 |
50 ml | 3 |
456.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 16-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15527720
|
Pyrex
3760/04 |
130 mL | 2 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
15517720
|
Pyrex
3760/02 |
130 mL | 1 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11348014
|
Pyrex
3760/06 |
130 mL | 3 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass
- Ideal for filtering precipitates
- 3770 series 20mm diameter sintered discs
- 3760 series 30mm diameter sintered discs