Learn More
Erlenmeyer certificado con cuello ancho de vidrio de borosilicato Pyrex™
Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™ con graduaciones en esmalte blanco.
111.00€ - 188.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 24450, DIN 12385 |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato, Pyrex™ |
Graduaciones | Sí |
Incluye | Graduaciones aproximadas |
Forma | Cónica |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro exterior (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro exterior (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10755722
|
Pyrex
1140/10D |
500 ml | 105 mm | 175 mm |
168.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11932619
|
Pyrex
1140/04D |
100 ml | 64mm | 110mm |
116.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12039012
|
Pyrex
1140/08D |
250 ml | 85 mm | 140mm |
125.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12049012
|
Pyrex
1140/14D |
1000 ml | 131 mm | 220mm |
188.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10389789
|
Pyrex
1140/02M |
50 ml | 48mm | 85mm |
111.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Fabricadas con vidrio de borosilicato PyrexTM con graduaciones en esmalte blanco.
- Cumplen con DIN ISO 24450
- Patrón Erlenmeyer
- Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™
- Excelente rendimiento térmico
- Alta resistencia a ataques químicos
- Graduaciones y zona de rotulación en esmalte blanco
- Graduados según su capacidad
- Impresos con código de trazabilidad para consulta de certificado de lote descargable
Especificaciones
ISO 24450, DIN 12385 | |
Sí | |
Cónica | |
Sí |
Vidrio de borosilicato, Pyrex™ | |
Graduaciones aproximadas | |
Sí |