Learn More
Probeta Pyrex™ con cuerpo de vidrio y pie de plástico
Fabricada con vidrio de borosilicato Pyrex™ y polietileno para ofrecer una resistencia, estabilidad y resistencia química superiores. La probeta de vidrio de borosilicato Pyrex™ y pie de polietileno es un excelente dispositivo para medir y mezclar líquidos en un laboratorio.
16.10€ - 37.45€
Especificaciones
Tipo base | Hexagonal |
---|---|
Color de escala | Blanco |
Forma | Redondo |
Tipo | Probeta graduada |
Material | Vidrio de borosilicato |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Graduaciones | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Graduaciones | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11373564
|
Pyrex
3205/12P |
250 ml | 2 ml | 320 mm |
37.45€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 12-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10671821
|
Pyrex
3205/04MP |
10 ml | 0,2 ml | 150 mm |
16.10€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11343564
|
Pyrex
3205/06MP |
25 mL | 0,5 mL | 175 mm |
17.90€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11353564
|
Pyrex
3205/08P |
50 ml | 1 ml | 195 mm |
18.30€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11363564
|
Pyrex
3205/10P |
100 ml | 1 ml | 270 mm |
29.65€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Fabricada con vidrio de borosilicato Pyrex™ y polietileno para ofrecer una resistencia, estabilidad y resistencia química superiores.La probeta de vidrio de borosilicato Pyrex™ y pie de polietileno es un excelente dispositivo para medir y mezclar líquidos en un laboratorio.
- Probeta de vidrio borosilicatado: graduaciones de esmalte blanco para una visibilidad óptima
- Pie de polietileno: absorbe el impacto y reduce el riesgo de roturas
- Clase B
- Cumple con: DIN 12680, BS 604, ISO 4788
- Pies de repuesto: disponibles por separado
Especificaciones
Hexagonal | |
Redondo | |
Vidrio de borosilicato | |
Clase B | |
Esmalte blanco |
Blanco | |
Probeta graduada | |
BS 604, DIN 12680, ISO 4788 | |
Pie de polietileno |