Learn More
Embudo de filtración Buchner de vidrio de 95 mm de diámetro Pyrex™
Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ resistente a productos químicos. El embudo de filtración Büchner de vidrio de 95 mm Pyrex™ incluye un disco de vidrio sinterizado integral y además se ha construido con vidrio Pyrex™. Alta resistencia a la mayoría de agentes corrosivos y no requiere papeles de filtro.
640.00€ - 2555.00€
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 500 ml |
---|---|
Diámetro del tubo (métrico) | 19 mm |
Material | Vidrio Pyrex, Vidrio de borosilicato |
Altura (métrico) | 250 mm |
Diámetro del disco (métrico) | 95 mm |
Código de producto | Marca | Porosidad | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Porosidad | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11357994
|
Pyrex
3710/01 |
0 | De 160 a 250 μm |
770.00€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12663222
|
Pyrex
3710/04 |
2 | De 40 a 100 μm |
640.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12673222
|
Pyrex
3710/06 |
3 | De 16 a 40 μm |
834.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15577710
|
Pyrex
3710/02 |
1 | De 100 a 160 μm |
2555.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 16-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15587710
|
Pyrex
3710/08 |
4 | De 10 a 16 μm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
15597710
|
Pyrex
3710/10 |
5 | De 1 a 16 μm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ resistente a productos químicos.El embudo de filtración Büchner de cristal de Pyrex™ de 95mm incluye un disco de vidrio sinterizado integral también fabricado con vidrio de Pyrex™.Alta resistencia a la mayoría de los agentes corrosivos y no necesita papeles de filtro.
- Comprehensive range of Buchner filter funnels with integral sintered glass discs
- Disc and funnel body manufactured from chemically resistant Pyrex™ glass
- For convenient filtration of solutions - No filter papers required - Highly resistant to most corrosive reagents including ammonia and concentrated sulfuric acid
- Choice of disc diameters and porosities
Especificaciones
500 ml | |
Vidrio Pyrex, Vidrio de borosilicato | |
95 mm |
19 mm | |
250 mm | |
Disco de vidrio sinterizado de placa de filtro integrado |