Learn More
Embudo de filtración Buchner de vidrio de 175 mm de diámetro Pyrex™
Manufactured from chemically resistant Pyrex™ glass. Pyrex™ 175mm Diameter Glass Büchner Filter Funnel with integral sintered glass disc is highly resistant to most corrosive reagents and eliminates the need for filter papers.
550.00€ - 860.00€
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 4000 ml |
---|---|
Diámetro del tubo (métrico) | 30 mm |
Material | Vidrio Pyrex, Vidrio de borosilicato |
Altura (métrico) | 390 mm |
Diámetro del disco (métrico) | 175 mm |
Código de producto | Marca | Porosidad | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Porosidad | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11368004
|
Pyrex
3722/02M |
1 | De 100 a 160 μm |
705.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11398004
|
Pyrex
3722/08M |
4 | De 10 a 16 μm |
605.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11388004
|
Pyrex
3722/06M |
3 | De 16 a 40 μm |
860.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12858180
|
Pyrex
3722/04M |
2 | De 40 a 100 μm |
550.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 26-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Comprehensive range of Büchner filter funnels with integral sintered glass discs
- Disc and funnel body manufactured from chemically resistant Pyrex™ glass
- For convenient filtration of solutions
- No filter papers required
- Highly resistant to most corrosive reagents including ammonia and concentrated sulphuric acid - Choice of disc diameters and porosities
Especificaciones
4000 ml | |
Vidrio Pyrex, Vidrio de borosilicato | |
175 mm | |
150 mm |
30 mm | |
390 mm | |
Disco de vidrio sinterizado de placa de filtro integrado |