Learn More
Embudo de filtración Buchner de vidrio de 120 mm de diámetro Pyrex™
Fabricado con vidrio Pyrex™ resistente a productos químicos. El embudo de filtro Büchner de vidrio Pyrex™ con diámetro de 120 mm con disco de vidrio sinterizado integrado es muy resistente a la mayoría de reactivos corrosivos y elimina la necesidad de papeles de filtro.
349.00€ - 515.00€
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 1000 ml |
---|---|
Diámetro del tubo (métrico) | 19 mm |
Material | Vidrio Pyrex, Vidrio de borosilicato |
Altura (métrico) | 290 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Proporciona soluciones de filtrado sencillas |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Porosidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Porosidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12683222
|
Pyrex
3720/02M |
De 100 a 160 μm | 1 |
349.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 17-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12693222
|
Pyrex
3720/04M |
De 40 a 100 μm | 2 |
349.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11901558
|
Pyrex
3720/06M |
De 16 a 40 μm | 3 |
349.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12613232
|
Pyrex
3720/08M |
De 10 a 16 μm | 4 |
515.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Comprehensive range of Büchner filter funnels with integral sintered glass discs
- Disc and funnel body manufactured from chemically resistant Pyrex™ glass
- For convenient filtration of solutions
- No filter papers required
- Highly resistant to most corrosive reagents including ammonia and concentrated sulphuric acid - Choice of disc diameters and porosities
Especificaciones
1000 ml | |
Vidrio Pyrex, Vidrio de borosilicato | |
Proporciona soluciones de filtrado sencillas | |
Disco de vidrio sinterizado de placa de filtro integrado | |
Embudo de filtración Buchner |
19 mm | |
290 mm | |
120 mm | |
120 mm |