Learn More
Rogo Sampaic™ Picnómetros
127.20€ - 136.74€
Especificaciones
Cantidad | 1Cada una |
---|---|
Tipo | Picnómetro |
Tipo de producto | Picnómetro |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11762694
|
Rogo Sampaic™
KLQ008 |
25 ml |
136.74€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11772694
|
Rogo Sampaic™
KLQ004 |
50 ml |
127.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
1Cada una | |
Picnómetro | |
Picnómetro |