Learn More
Lenz Laborglasintrumente Pycnometers Acc. to Gay Lussac Adjusted
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca:  Lenz Laborglasintrumente 05630222
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10385781
  • 76.43€ / cada uno
Fecha estimada de envío:
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Picnómetros de Gay Lussac según la DIN ISO 3507
  • Tapón NS 10/19 con capilar
  • Esmerilado superior de tapón y pulido
  • Ajustados a In (con certificado individual)
  • Exactitud: 0,001 cm³
  • Material: vidrio de borosilicato 3.3
  • La capacidad aparece en la capacidad nominal
Especificaciones
Especificaciones
25 mL
Vidrio de borosilicato 3.3