Learn More
Cole-Parmer™ Filtros de gas/líquido en línea de PVDF
Marca: Cole-Parmer™ 02908-50
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Especificaciones
PVDF | |
PVDF | |
Filtro de gas/líquido en línea |
Para el uso general de la filtración de gas/aire, elimine la mayoría de las partículas visibles de la filtración de líquidos | |
Paquete de 5 | |
6,35 mm |