Learn More
Merck Hoja de filtro de membrana de PVDF Durapore™ Media
Marca: Merck HVHP00010
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Especificaciones
Filtro de membrana | |
0,45 μm | |
Filtro ideal para productos de ingeniería genética y la erradicación de otras proteínas debido a que las proteínas no específicas de la adsorción son muy bajas | |
Filtro de membrana |
PVDF | |
HVHP | |
Paquete de 1 | |
304 mm |