Learn More
Cole-Parmer™ Sondas con aislamiento de PVC tipo T con punta revestida de epoxi Digi-Sense™
Utilice estas sondas para aplicaciones que requieren una unión aislada. Las sondas con aislamiento de PVC tipo T con punta revestida de epoxi Digi-Sense™ son ideales para la inmersión a corto plazo.
Marca: Cole-Parmer™ 08466-06
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
Cada sonda viene con un miniconector ANSI codificado por colores: tipo J-negro, tipo K-amarillo, tipo T-azul y tipo E-morado. Tiempo de repuesta: 2 segundos o más.- Las sondas de unión expuesta no se recomiendan para su uso con soluciones acuosas
- No someta las sondas de unión expuesta de tipo J a la humedad, ya que se oxidarán
Especificaciones
ANSI | |
Sonda de termopar | |
20,3 cm |
De -200 °C a +105 °C | |
Se utiliza para inmersión a corto plazo |